2-Chlor-3-nitropyridin
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
SB00655.1 SB00655.10 SB00655.50
MAYBSB00655.1EA 0 EUR
MAYBSB00655.1 MAYBSB00655.10 MAYBSB00655.50
2-Chlor-3-nitropyridin
2-Chloro-3-nitropyridine
Formel: C₅H₃ClN₂O₂
Molecular Weight: 158.54 g/mol
Siedepunkt: 260
Schmelzpunkt: 99…101 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006232
CAS-Nummer: 5470-18-8
EINECS: 226-799-8