2-Chlor-5-nitropyridin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
109740250 109741000
ACRO109740250EA 98.8 EUR
ACRO109740250 ACRO109741000
2-Chlor-5-nitropyridin 99%
2-Chloro-5-nitropyridine
Formel: C₅H₃ClN₂O₂
Schmelzpunkt: 106…110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006240
CAS-Nummer: 4548-45-2
EINECS: 224-908-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 110 °C
GC ≥98.5 %
Titrable free acid ≤0.005 meq/g