2-Chlor-5-nitropyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
010698-5G 010698-25G 010698-100G
FLUO010698-5GEA 0 EUR
FLUO010698-5G FLUO010698-25G FLUO010698-100G
2-Chlor-5-nitropyridin
2-Chloro-5-nitropyridine
Formel: C₅H₃ClN₂O₂
Schmelzpunkt: 107 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006240
CAS-Nummer: 4548-45-2
EINECS: 224-908-3