2-Chlor-6-methoxy-3-nitropyridin
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
RJC01057.1 RJC01057EA RJC01057.50
MAYBRJC01057.1EA 0 EUR
MAYBRJC01057.1 MAYBRJC01057EA MAYBRJC01057.50
2-Chlor-6-methoxy-3-nitropyridin
2-Chloro-6-methoxy-3-nitropyridine
Formel: C₆H₅ClN₂O₃
Molecular Weight: 188.57 g/mol
MDL: MFCD00130268
CAS-Nummer: 38533-61-8
EINECS: 253-989-8