2-Chlor-3,5-dinitropyridin 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
208190010 208190050 208190250
ACRO208190010EA 32.8 EUR
ACRO208190010 ACRO208190050 ACRO208190250
2-Chlor-3,5-dinitropyridin 98+%
2-Chloro-3,5-dinitropyridine
Formel: C₅H₂ClN₃O₄
Schmelzpunkt: 63…66 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006233
CAS-Nummer: 2578-45-2
EINECS: 219-937-3
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 66 °C
GC ≥98.0 %