2,3,5,6-Tetrafluorpyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
009346-1G 009346-5G 009346-10G
FLUO009346-1GEA 42.9 EUR
FLUO009346-1G FLUO009346-5G FLUO009346-10G
2,3,5,6-Tetrafluorpyridin
2,3,5,6-Tetrafluoropyridine
Formel: C₅HF₄N
Molecular Weight: 151.06 g/mol
Siedepunkt: 98…99 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.499 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011734
CAS-Nummer: 2875-18-5
UN: 1993
ADR: 3 III