2-Fluorpyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
001297-25G 001297-100G 001297-250G
FLUO001297-25GEA 48.8 EUR
FLUO001297-25G FLUO001297-100G FLUO001297-250G
2-Fluorpyridin
2-Fluoropyridine
Formel: C₅H₄FN
Molecular Weight: 97,09 g/mol
Siedepunkt: 126 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,129 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006224
CAS-Nummer: 372-48-5
EINECS: 206-757-5
UN: 1993
ADR: 3,III