3-Iodpyridin ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B23225.14 B23225.06
B23225.14EA 324 EUR
B23225.14 B23225.06
3-Iodpyridin ≥99%
3-Iodpyridin
Purity: 99% CAS No.: 1120-90-7 Molecular Formula: C5H4IN Formula Weight: 205.00 Flash Point: 106°(222°F) Melting Point: 53-56° Boiling Point: 90-92°/14mm Beilstein Reference: 106059 MDL No.: MFCD00023553
Formel: C₅H₄IN
Molecular Weight: 205 g/mol
Siedepunkt: 90…92 °C (14 mmHg)
Schmelzpunkt: 53…56 °C
Flammpunkt: 106 °C (222 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00023553
CAS-Nummer: 1120-90-7
EINECS: 214-322-6