2-Aminopyridin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Pyridylamin, Pyridin-2-amin
A12374.0B A12374.14 A12374.30
A12374.0BEA 201 EUR
A12374.0B A12374.14 A12374.30
2-Aminopyridin 99%
2-Aminopyridin
Purity: 99% CAS No.: 504-29-0 Molecular Formula: C5H6N2 Formula Weight: 94.12 Flash Point: 92°(197°F) Melting Point: 56-60° Boiling Point: 209-211° Beilstein Reference: 105785 Merck Reference: 14,473 UN No.: 2671 MDL No.: MFCD00006312
Formel: C₅H₆N₂
Molecular Weight: 94.12 g/mol
Siedepunkt: 209…211 °C
Schmelzpunkt: 56…60 °C
Dichte: 1.24 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 92 °C (197 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006312
CAS-Nummer: 504-29-0
EINECS: 207-988-4
UN: 2671
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,00472