2-Aminopyridin zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 2-Pyridylamin, Pyridin-2-amin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.01113.0100 8.01113.0500
8.01113.0100EA 72.4 EUR
8.01113.0100 8.01113.0500
2-Aminopyridin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2-Aminopyridin
Formel: C₅H₆N₂
Molecular Weight: 94,12 g/mol
Siedepunkt: 210,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 50…52 °C
Dichte: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 92 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006312
CAS-Nummer: 504-29-0
EINECS: 207-988-4
UN: 2671
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,00472

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 890 g/l (21 °C)
Melting Point 55 - 58 °C
Molar Mass 94.11 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Boiling Point 209 - 211 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 5 hPa (125 °C)
Flash Point 92 °C
pH (H2O, 20 °C) alkaline,Aqueous solution
Ignition Point 630 °C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR