2-Aminopyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
09340-250G 09340-50G
SIAL09340-250GEA 69.9 EUR
SIAL09340-250G SIAL09340-50G
2-Aminopyridin, Sigma-Aldrich®
2-Aminopyridin
Formel: C₅H₆N₂
Siedepunkt: 210,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 50…52 °C
Dichte: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 92 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006312
CAS-Nummer: 504-29-0
EINECS: 207-988-4
UN: 2671
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,00472