4-Aminopyridin 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

104570050 104570250 104571000 104570010
ACRO104570050EA 21.8 EUR
ACRO104570050 ACRO104570250 ACRO104571000 ACRO104570010
4-Aminopyridin 98%
4-Aminopyridin
Formel: C₅H₆N₂
Siedepunkt: 273 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 157…161 °C
Dichte: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 156 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006439
CAS-Nummer: 504-24-5
EINECS: 207-987-9
UN: 2671
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03964

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to light yellow to beige Crystalline powder or crystals or granules
Infrared spectrum Conforms
Melting point 157 to 161 °C
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR