4-Aminopyridin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Pyridylamin, Pyridin-4-amin
A12405.0B A12405.18 A12405.30
A12405.0BEA 792 EUR
A12405.0B A12405.18 A12405.30
4-Aminopyridin 98%
4-Aminopyridin
Purity: 98% CAS No.: 504-24-5 Molecular Formula: C5H6N2 Formula Weight: 94.12 Flash Point: 164°(327°F) Odour: Unpleasant Boiling Point: 273-274° Beilstein Reference: 105782 Merck Reference: 14,3933 UN No.: 2671 MDL No.: MFCD00006439
Formel: C₅H₆N₂
Molecular Weight: 94.12 g/mol
Siedepunkt: 273…274 °C
Schmelzpunkt: 157…161 °C
Dichte: 1.26
Flammpunkt: 164 °C (327 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006439
CAS-Nummer: 504-24-5
EINECS: 207-987-9
UN: 2671
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,03964