2,3-Diaminopyridin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Pyridine-2,3-diyldiamine
155020050 155020100 155020250 155021000
ACRO155020050EA 75.9 EUR
ACRO155020050 ACRO155020100 ACRO155020250 ACRO155021000
2,3-Diaminopyridin 98%
2,3-Diaminopyridin
Formel: C₅H₇N₃
Molecular Weight: 109.13 g/mol
Siedepunkt: 148…150 °C (5 mmHg)
Schmelzpunkt: 114…116 °C
Flammpunkt: 205 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00006319
CAS-Nummer: 452-58-4
EINECS: 207-200-9
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Grey to dark brown Crystalline powder or needles (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure