2,3-Diaminopyridin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Pyridine-2,3-diyldiamine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.41183.0005 8.41183.0025
8.41183.0005EA 84.1 EUR
8.41183.0005 8.41183.0025
2,3-Diaminopyridin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2,3-Diaminopyridin
Formel: C₅H₇N₃
Molecular Weight: 109,13 g/mol
Siedepunkt: 148…150 °C (5 mmHg)
Schmelzpunkt: 110…112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006319
CAS-Nummer: 452-58-4
EINECS: 207-200-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point 108 - 113 °C
Molar Mass 109.13 g/mol