2,6-Diaminopyridin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
112381000 112385000 112380250
ACRO112381000EA 42.9 EUR
ACRO112381000 ACRO112385000 ACRO112380250
2,6-Diaminopyridin 98%
2,6-Diaminopyridin
Formel: C₅H₇N₃
Molecular Weight: 109.13 g/mol
Siedepunkt: 285 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 115…123 °C
Flammpunkt: 155 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006329
CAS-Nummer: 141-86-6
EINECS: 205-507-2
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige to grey to dark brown Crystalline powder or flakes (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 115 to 123 °C
Water ≤1 %
GC ≥97.5 %