2,6-Diaminopyridin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
A12295.22
A12295.36
A12295.22EA
44
EUR
A12295.22
A12295.36
2,6-Diaminopyridin 98%
2,6-Diaminopyridin
Purity: 98%
CAS No.: 141-86-6
Molecular Formula: C5H7N3
Formula Weight: 109.13
Flash Point: 155°(311°F)
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 288°
Beilstein Reference: 108513
UN No.: 2671
MDL No.: MFCD00006329
Formel:
C₅H₇N₃ Molecular Weight: 109,13 g/mol Siedepunkt: 288 °C Schmelzpunkt: 118…121 °C Flammpunkt: 155 °C (311 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006329 CAS-Nummer: 141-86-6 EINECS: 205-507-2 UN: 2671 ADR: 6.1,II |