3,4-Diaminopyridin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 3,4-DAP, 3,4-Pyridindiamin, Pyridin-3,4-diyldiamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18392.0001 8.18392.0005
8.18392.0001EA 44.2 EUR
8.18392.0001 8.18392.0005
3,4-Diaminopyridin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
3,4-Diaminopyridin
Formel: C₅H₇N₃
Molecular Weight: 109,13 g/mol
Siedepunkt: 262 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 218…219 °C
Flammpunkt: 240 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006401
CAS-Nummer: 54-96-6
EINECS: 200-220-9
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,03006
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 24 g/l (20 °C)
Melting Point 217 - 220 °C
Molar Mass 109.13 g/mol
Flash Point 240 °C
Ignition Point 480 °C