2-(Methylamino)pyridin 98%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

B23589.06 B23589.14
B23589.06EA 53.4 EUR
B23589.06 B23589.14
2-(Methylamino)pyridin 98%
2-(Methylamino)pyridine

Purity: 98% CAS No.: 4597-87-9 Molecular Formula: C6H8N2 Formula Weight: 108.14 Flash Point: 87°(188°F) Refractive Index: 1.5780 Melting Point: 14-15° Boiling Point: 200-201° Beilstein Reference: 108188 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00006250

Formel: C₆H₈N₂
Molecular Weight: 108,14 g/mol
Siedepunkt: 200…201 °C
Schmelzpunkt: 14…15 °C
Dichte: 1,060
Flammpunkt: 87 °C (188 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006250
CAS-Nummer: 4597-87-9
EINECS: 224-997-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR