2-Methoxypyridin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A13675.14 A13675.22 A13675.36
A13675.14EA 30.9 EUR
A13675.14 A13675.22 A13675.36
2-Methoxypyridin ≥98%
2-Methoxypyridine
Purity: 98% CAS No.: 1628-89-3 Molecular Formula: C6H7NO Formula Weight: 109.13 Flash Point: 32°(89°F) Refractive Index: 1.5040 Boiling Point: 142-143° Beilstein Reference: 108189 UN No.: 3271 MDL No.: MFCD00006262
Formel: C₆H₇NO
Molecular Weight: 109,13 g/mol
Siedepunkt: 142…143 °C
Dichte: 1,046
Flammpunkt: 32 °C (89 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006262
CAS-Nummer: 1628-89-3
EINECS: 216-623-8
UN: 3271
ADR: 3,III