4-Methoxypyridin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L19625.06 L19625.14
L19625.06EA 92.1 EUR
L19625.06 L19625.14
4-Methoxypyridin ≥98%
4-Methoxypyridine
Purity: 98+% CAS No.: 620-08-6 Molecular Formula: C6H7NO Formula Weight: 109.13 Flash Point: 74°(165°F) Refractive Index: 1.5210 Melting Point: 4° Boiling Point: 191° Beilstein Reference: 108211 MDL No.: MFCD00674049
Formel: C₆H₇NO
Molecular Weight: 109,13 g/mol
Siedepunkt: 191 °C
Schmelzpunkt: 4 °C
Dichte: 1,075
Flammpunkt: 74 °C (165 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00674049
CAS-Nummer: 620-08-6
EINECS: 210-624-7