Pyridin ≥99,5%, ultrarein für die Spektrophotometrie
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Azabenzene, Azine
32436.K2
32436.K7
32436.M1
32436.AK
32436.K2EA
176
EUR
32436.K2
32436.K7
32436.M1
32436.AK
Pyridin ≥99,5%, ultrarein für die Spektrophotometrie
Pyridine
Purity: 99.5+%
CAS No.: 110-86-1
Molecular Formula: C5H5N
Formula Weight: 79.10
Flash Point: 20°(68°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.978
Refractive Index: 1.5100
Odour: Unpleasant
Melting Point: -42°
Boiling Point: 115°
Beilstein Reference: 103233
Merck Reference: 14,7970
UN No.: 1282
MDL No.: MFCD00011732
Formel:
C₅H₅N Molecular Weight: 79,1 g/mol Siedepunkt: 115 °C Schmelzpunkt: –42 °C Dichte: 0,978 Flammpunkt: 20 °C (68 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011732 CAS-Nummer: 110-86-1 EINECS: 203-809-9 UN: 1282 ADR: 3,II Merck Index: 14,7970 |