Pyridin, EMPLURA®, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.07462.1000EA 173 EUR
1.07462.1000 1.07462.6026 1.07462.2500 1.07462.9190
Pyridin, EMPLURA®, Supelco®
Pyridine
Formel: C₅H₅N
Molecular Weight: 79,1 g/mol
Siedepunkt: 115 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –44 °C
Dichte: 0,983 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 17 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011732
CAS-Nummer: 110-86-1
EINECS: 203-809-9
UN: 1282
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08153
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/07/97/790797.jpg