2-Brom-5-methylpyridin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
347170050 347170250
ACRO347170050EA 51.4 EUR
ACRO347170050 ACRO347170250
2-Brom-5-methylpyridin 98%
2-Brom-5-methylpyridin
Formel: C₆H₆BrN
Siedepunkt: 95…96 °C (12,5 mmHg)
Schmelzpunkt: 40…45 °C
Flammpunkt: 103 °C
MDL: MFCD00209553
CAS-Nummer: 3510-66-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow to light brown Low melting crystalline solid or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 45 °C
GC ≥97.5 %