2-Brom-5-methylpyridin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Bromo-5-picoline
B25083.06 B25083.14 B25083.22
B25083.06EA 45.1 EUR
B25083.06 B25083.14 B25083.22
2-Brom-5-methylpyridin ≥98%
2-Brom-5-methylpyridin
Purity: 98+% CAS No.: 3510-66-5 Molecular Formula: C6H6BrN Formula Weight: 172.03 Flash Point: 103°(217°F) Melting Point: 40-45° Boiling Point: 95-96°/12mm Beilstein Reference: 107323 MDL No.: MFCD00209553
Formel: C₆H₆BrN
Molecular Weight: 172,02 g/mol
Siedepunkt: 95…96 °C (12 mmHg)
Schmelzpunkt: 40…45 °C
Flammpunkt: 103 °C (217 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00209553
CAS-Nummer: 3510-66-5