2-Chlor-4-methylpyridin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Chlor-4-picolin
368840050 368840250 368841000
ACRO368840050EA 37 EUR
ACRO368840050 ACRO368840250 ACRO368841000
2-Chlor-4-methylpyridin 98%
2-Chlor-4-methylpyridin
Formel: C₆H₆ClN
Molecular Weight: 127,57 g/mol
Siedepunkt: 194…195 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 115 °C
Dichte: 1,151 g/cm³
Flammpunkt: 89 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00023418
CAS-Nummer: 3678-62-4
EINECS: 222-951-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5280 to 1.5300 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %