2-Picolin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Methylpyridin, α-Picolin
149330010 149330025 149330250
ACRO149330010EA 63.1 EUR
ACRO149330010 ACRO149330025 ACRO149330250
2-Picolin 98%
2-Picolin
Formel: C₆H₇N
Molecular Weight: 93.13 g/mol
Siedepunkt: 129,5
Schmelzpunkt: –70 °C
Dichte: 0.94 g/cm³
Flammpunkt: 28
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006332
CAS-Nummer: 109-06-8
EINECS: 203-643-7
UN: 1992
ADR: 3 III
Merck Index: 12,07554
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4990 to 1.5010 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥97.5 %