4-Ethylpyridin 98%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

150570250 150571000 150575000
ACRO150570250EA 33.1 EUR
ACRO150570250 ACRO150571000 ACRO150575000
4-Ethylpyridin 98%
4-Ethylpyridine
Formel: C₇H₉N
Molecular Weight: 107,16 g/mol
Siedepunkt: 168,3 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –91 °C
Dichte: 0,942 g/cm³
Flammpunkt: 47 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006450
CAS-Nummer: 536-75-4
EINECS: 208-646-7
UN: 1992
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03880

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5009 to 1.5029 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR