4-Picolin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Methylpyridin, γ-Picolin
A15595.0F A15595.AE A15595.AP
A15595.0FEA 140 EUR
A15595.0F A15595.AE A15595.AP
4-Picolin ≥98%
4-Picolin
Purity: 98% CAS No.: 108-89-4 Molecular Formula: C6H7N Formula Weight: 93.13 Flash Point: 39°(102°F) Refractive Index: 1.5050 Odour: Unpleasant pH: 10-11 Melting Point: 3° Boiling Point: 144-145° Beilstein Reference: 104586 Merck Reference: 14,7402 UN No.: 2313 MDL No.: MFCD00006440
Formel: C₆H₇N
Molecular Weight: 93.13 g/mol
Siedepunkt: 144…145 °C
Schmelzpunkt: 3
Dichte: 0.957
Flammpunkt: 39 °C (102 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006440
CAS-Nummer: 108-89-4
EINECS: 203-626-4
UN: 2313
ADR: 3 III
Merck Index: 12,07556