2,4-Lutidin 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
125181000 125185000
ACRO125181000EA 95 EUR
ACRO125181000 ACRO125185000
2,4-Lutidin 98+%
2,4-Lutidin
Formel: C₇H₉N
Siedepunkt: 159 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –60 °C
Dichte: 0,92 g/cm³
Flammpunkt: 47 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006337
CAS-Nummer: 108-47-4
EINECS: 203-586-8
UN: 1992
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4990 to 1.5010 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Total volume capacity ≥1.10 eq/l (OH) as is