2,4-Lutidin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,4-Dimethylpyridin
B22913.14 B22913.22
B22913.14EA 35.8 EUR
B22913.14 B22913.22
2,4-Lutidin ≥98%
2,4-Lutidin
Purity: 98+% CAS No.: 108-47-4 Molecular Formula: C7H9N Formula Weight: 107.16 Flash Point: 47°(117°F) Refractive Index: 1.5000 Odour: Unpleasant Melting Point: -60° Boiling Point: 158-160° UN No.: 1992 MDL No.: MFCD00006337
Formel: C₇H₉N
Molecular Weight: 107.16 g/mol
Siedepunkt: 158…160 °C
Schmelzpunkt: –60 °C
Dichte: 0.931
Flammpunkt: 47 °C (117 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006337
CAS-Nummer: 108-47-4
EINECS: 203-586-8
UN: 1992
ADR: 3 III