2,6-Di-tert-butylpyridin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
204640050 204640250
ACRO204640050EA 164 EUR
ACRO204640050 ACRO204640250
2,6-Di-tert-butylpyridin 97%
2,6-Di-tert-butylpyridin
Formel: C₁₃H₂₁N
Molecular Weight: 191,32 g/mol
Siedepunkt: 209 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2…4 °C
Dichte: 0,852 g/cm³
Flammpunkt: 72 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00006306
CAS-Nummer: 585-48-8
EINECS: 209-557-6
Merck Index: 12,03086
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4720 to 1.4740 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %