2,6-Di-tert-butylpyridin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

219584-5G 219584-1G
SIAL219584-5GEA 166 EUR
SIAL219584-5G SIAL219584-1G
2,6-Di-tert-butylpyridin, Sigma-Aldrich®
2,6-Di-tert-butylpyridin
Formel: C₁₃H₂₁N
Molecular Weight: 191,32 g/mol
Siedepunkt: 209 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,852 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00006306
CAS-Nummer: 585-48-8
EINECS: 209-557-6
Merck Index: 12,03086

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR