2,6-Lutidin 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,6-Dimethylpyridine
125190010 125192500 125190025
ACRO125190010EA 144 EUR
ACRO125190010 ACRO125192500 ACRO125190025
2,6-Lutidin 99%
2,6-Lutidin
Formel: C₇H₉N
Molecular Weight: 107,16 g/mol
Siedepunkt: 143…145 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –6 °C
Dichte: 0,92 g/cm³
Flammpunkt: 33 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006345
CAS-Nummer: 108-48-5
EINECS: 203-587-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05636
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4966 to 1.4986 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %