2,3,5-Collidin ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
B23537.06
B23537.14
B23537.22
B23537.06EA
29.8
EUR
B23537.06
B23537.14
B23537.22
2,3,5-Collidin ≥99%
2,3,5-Collidin
Purity: 99%
CAS No.: 695-98-7
Molecular Formula: C8H11N
Formula Weight: 121.18
Flash Point: 74°(165°F)
Refractive Index: 1.5075
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 182-184°
Beilstein Reference: 108832
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00126840
Formel:
C₈H₁₁N Siedepunkt: 182…184 °C Dichte: 0,935 Flammpunkt: 74 °C (165 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00126840 CAS-Nummer: 695-98-7 EINECS: 211-786-1 UN: 2810 ADR: 6.1,III |