2,4,6-Collidin 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
sym-Collidine
, 2,4,6-Trimethylpyridine
ACRO161950025EA
775
EUR
ACRO161950025
ACRO161955000
ACRO161950010
ACRO161951000
2,4,6-Collidin 99%
2,4,6-Collidin
Formel:
C₈H₁₁N Molecular Weight: 121,18 g/mol Siedepunkt: 171…172 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –43 °C Dichte: 0,91 g/cm³ Flammpunkt: 57 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00006338 CAS-Nummer: 108-75-8 EINECS: 203-613-3 UN: 1992 ADR: 3,III Merck Index: 13,09789 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4970 to 1.4990 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Sensitivity | (to chlorine) Passes test |