2,4,6-Collidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
27690-100ML 27690-500ML
SIAL27690-100MLEA 112 EUR
SIAL27690-100ML SIAL27690-500ML
2,4,6-Collidin, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Collidin
Formel: C₈H₁₁N
Molecular Weight: 121,18 g/mol
Siedepunkt: 171 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –43 °C
Dichte: 0,9191 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 55 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006338
CAS-Nummer: 108-75-8
EINECS: 203-613-3
UN: 1992
ADR: 3,III
Merck Index: 13,09789