2-Phenylpyridin ≥98%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Azabiphenyl

L07861.09 L07861.18
L07861.09EA 82 EUR
L07861.09 L07861.18
2-Phenylpyridin ≥98%
2-Phenylpyridin

Purity: 98% CAS No.: 1008-89-5 Molecular Formula: C11H9N Formula Weight: 155.20 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6240 Melting Point: -5° Boiling Point: 268-270° Beilstein Reference: 110445 MDL No.: MFCD00006280

Formel: C₁₁H₉N
Molecular Weight: 155,2 g/mol
Siedepunkt: 268…270 °C
Schmelzpunkt: –5 °C
Dichte: 1,086
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006280
CAS-Nummer: 1008-89-5
EINECS: 213-763-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR