2-Phenylpyridin

Lieferant: CHEMPUR
Achtung

Synonyme: 2-Azabiphenyl

JFD03594.250 JFD03594.1
CHMPJFD03594.250EA 0 EUR
CHMPJFD03594.250 MAYBJFD03594.1
2-Phenylpyridin
2-Phenylpyridin
Formel: C₁₁H₉N
Molecular Weight: 155,2 g/mol
Siedepunkt: 269…270 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 76…77 °C
Dichte: 1,623 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006280
CAS-Nummer: 1008-89-5
EINECS: 213-763-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR