2,3,5-Tribromthiophen
Lieferant: FLUOROCHEM
001452-1G 001452-10G 001452-50G
FLUO001452-1GEA 31.1 EUR
FLUO001452-1G FLUO001452-10G FLUO001452-50G
2,3,5-Tribromthiophen
2,3,5-Tribromothiophene
Formel: C₄HBr₃S
Molecular Weight: 320.83 g/mol
Siedepunkt: 80 °C (0.5 mmHg)
Schmelzpunkt: 29
MDL: MFCD00014521
CAS-Nummer: 3141-24-0
EINECS: 221-544-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III