2,3-Dibromthiophen ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A12998.06 A12998.14
A12998.06EA 94.4 EUR
A12998.06 A12998.14
2,3-Dibromthiophen ≥98%
2,3-Dibromothiophene
Purity: 98+% CAS No.: 3140-93-0 Molecular Formula: C4H2Br2S Formula Weight: 241.94 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.6310 Boiling Point: 215-216° Beilstein Reference: 107512 MDL No.: MFCD00005418
Formel: C₄H₂Br₂S
Molecular Weight: 241,93 g/mol
Siedepunkt: 215…216 °C
Schmelzpunkt: –17,5 °C
Dichte: 2,135
Flammpunkt: >100 °C (212 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005418
CAS-Nummer: 3140-93-0
EINECS: 221-542-6
UN: 1993
ADR: 3,III