2,5-Dibromthiophen 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
A13406.14 A13406.18 A13406.30
A13406.14EA 50.9 EUR
A13406.14 A13406.18 A13406.30
2,5-Dibromthiophen 96%
2,5-Dibromothiophene
Purity: 96% CAS No.: 3141-27-3 Molecular Formula: C4H2Br2S Formula Weight: 241.94 Flash Point: 99°(210°F) Refractive Index: 1.6290 Odour: Pungent Melting Point: -6° Boiling Point: 210-212° Beilstein Reference: 109899 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00005420
Formel: C₄H₂Br₂S
Molecular Weight: 241,93 g/mol
Siedepunkt: 210…212 °C
Schmelzpunkt: –6 °C
Dichte: 2,150
Flammpunkt: 99 °C (210 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005420
CAS-Nummer: 3141-27-3
EINECS: 221-547-3
UN: 2810
ADR: 6.1,II