2-Bromthiophen 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Thienylbromid, α-Thienylbromid
154290500 154292500 154290010
ACRO154290500EA 42 EUR
ACRO154290500 ACRO154292500 ACRO154290010
2-Bromthiophen 98%
2-Bromthiophen
Formel: C₄H₃BrS
Molecular Weight: 163,04 g/mol
Siedepunkt: 149…151 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –10 °C
Dichte: 1,68 g/cm³
Flammpunkt: 52 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005417
CAS-Nummer: 1003-09-4
EINECS: 213-699-4
UN: 2929
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5850 to 1.5870 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure