2-Bromthiophen
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2-Thienylbromid, α-Thienylbromid
CC13010.1 CC13010.10 CC13010.50
MAYBCC13010.1EA 0 EUR
MAYBCC13010.1 MAYBCC13010.10 MAYBCC13010.50
2-Bromthiophen
2-Bromthiophen
Formel: C₄H₃BrS
Molecular Weight: 163,04 g/mol
Siedepunkt: ∼149 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –10 °C
Dichte: 1,71 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 52 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005417
CAS-Nummer: 1003-09-4
EINECS: 213-699-4
UN: 2929
ADR: 6.1,II