3,4-Dibromthiophen
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
001057-5G 001057-25G
FLUO001057-5GEA 0 EUR
FLUO001057-5G FLUO001057-25G
3,4-Dibromthiophen
3,4-Dibromothiophene
Formel: C₄H₂Br₂S
Molecular Weight: 241,93 g/mol
Siedepunkt: 221 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 4,5 °C
Dichte: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005465
CAS-Nummer: 3141-26-2
EINECS: 221-546-8