3-Bromthiophen
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 3-Thienylbromid
CC13110.1 CC13110.10 CC13110.50
MAYBCC13110.1EA 0 EUR
MAYBCC13110.1 MAYBCC13110.10 MAYBCC13110.50
3-Bromthiophen
3-Bromthiophen
Formel: C₄H₃BrS
Molecular Weight: 163,04 g/mol
Siedepunkt: 158 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –10 °C
Dichte: 1,735 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005464
CAS-Nummer: 872-31-1
EINECS: 212-821-3
UN: 2810
ADR: 6.1,II