2-Brom-5-chlorthiophen
Lieferant: FLUOROCHEM
001106-25G 001106-100G 001106-5G
FLUO001106-25GEA 186 EUR
FLUO001106-25G FLUO001106-100G FLUO001106-5G
2-Brom-5-chlorthiophen
2-Bromo-5-chlorothiophene
Formel: C₄H₂BrClS
Molecular Weight: 197.48 g/mol
Siedepunkt: 45…46 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 1.803 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00014523
CAS-Nummer: 2873-18-9
EINECS: 220-708-5
UN: 2810
ADR: 6.1 III