3-Brom-2-chlorthiophen

Lieferant: CHEMPUR
Achtung

FL13438.POR 013438-10G
CHMPFL13438.POREA 0 EUR
CHMPFL13438.POR FLUO013438-10G
3-Brom-2-chlorthiophen
3-Bromo-2-chlorothiophene
Formel: C₄H₂BrClS
Molecular Weight: 197.48 g/mol
Siedepunkt: 195
Dichte: 1.82 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00043883
CAS-Nummer: 40032-73-3
UN: 2810
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR