2,5-Diiodthiophen
Lieferant: FLUOROCHEM
001076-5G 001076-25G
FLUO001076-5GEA 288 EUR
FLUO001076-5G FLUO001076-25G
2,5-Diiodthiophen
2,5-Diiodthiophen
Formel: C₄H₂I₂S
Molecular Weight: 335.93 g/mol
Siedepunkt: 67…70 °C (0.05 mmHg)
Schmelzpunkt: 45
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00014525
CAS-Nummer: 625-88-7
EINECS: 210-915-9