2-Iodthiophen

Lieferant: FLUOROCHEM

001058-25G 001058-100G
FLUO001058-25GEA 58.4 EUR
FLUO001058-25G FLUO001058-100G
2-Iodthiophen
2-Iodthiophen
Formel: C₄H₃IS
Siedepunkt: 182 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –1 °C
Dichte: 2,0645 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005424
CAS-Nummer: 3437-95-4
EINECS: 222-342-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR